Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtungsverschlüsse für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Nutzen Sie diese Dichtungsverschlüsse, um die Auslaufsicherheit† der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen bei den empfohlenen, maximal zulässigen Drehzahlen sicherzustellen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS3132-0058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10470033
  • 39.90 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie die Nalgene Dichtungsverschlüsse für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen, um die Auslaufsicherheit† der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen bei den empfohlenen, maximal zulässigen Drehzahlen sicherzustellen. Sie sind auch für die Zentrifugation gefährlicher Substanzen empfohlen.
Kompatibilität:
  • DS3132-0058 – Zur Verwendung mit Nalgene Zentrifugenflaschen 3140-0250 und 3140-0250
  • DS3132-0063 – Zur Verwendung mit Nalgene Zentrifugenflaschen 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 und 3122-1010
  • DS3132-0020 – Zur Verwendung mit Nalgene Oak Ridge Röhrchen, 28 ml und 30 ml
  • DS3132-0024 – Zur Verwendung mit Nalgene Oak Ridge Röhrchen, 35ml und 50ml
Hinweis:
Legen Sie vor dem Autoklavieren den Deckel oder Verschluss auf den Behälter, ohne diesen zuzuschrauben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
58 mm
Autoklavierbar
Polypropylen, roter Gummi
2
250 ml-Röhrchen
Zentrifugenröhrchenkappe
Oak Ridge Passend für Schlauchgröße 250ml
2
Nalgene™
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.