Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter
GREENER_CHOICE
Sammeln Sie Abfälle vorübergehend auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter.
Marke:  Thermo Scientific™ 6378-0010
77.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774434
  • 81.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sammeln Sie Abfälle vorübergehend auf der Arbeitsfläche oder unter der Abzugshaube mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter. Die Trichter sind mit der Easy Snap Sicherheitsverriegelung ausgestattet, um das Verschütten von Flüssigkeiten bei versehentlichem Umkippen zu reduzieren. Außerdem verfügen sie über einen großen Trichter zum einfachen Befüllen. Das Entlüftungssystem hilft beim Verringern von Dämpfen und Spritzern und der abnehmbare Schirmhals fängt große Teile wie Rührstäbe ab. Entwickelt für Lösungsmittel- sowie chemische und biologische Abfälle, eignet es sich für die Verwendung mit Nalgene Behältern.
Eigenschaften:
  • Verschluss und Trichteradapter aus Polypropylen, Entlüftungsmembran aus Polytetrafluorethylen
  • Verfügbar als Trichter mit einem Durchmesser von 10 ″ mit 83B-Verschluss sowie als Trichter mit 5,5 ″ Durchmesser mit 38-430-Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
  • HDPE-Trichter mit befestigtem Deckel
  • Verschluss/Trichteradapter aus Polypropylen
  • Schirmeinsatz
  • 0,45 μm-Entlüftungsstopfen aus Polypropylen/PTFE
  • Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
83B
Trichtersicherheitsabfall 10 Zoll HDPE/PP 83B Verschluss
5,6 cm
25,4 cm
PTFE
2,2 in.
Sicherheitsabfallsystem mit Trichter
HDPE-Trichter mit befestigtem Deckel
10 in.
2/Karton
HDPE-Trichter mit Deckel, Polypropylen-Verschluss/Trichteradapter, Filtergitter, Polypropylen/PTFE 0,45  µm Belüftungsstopfen und Filter.
Für Sicherheits-Abfallsysteme
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7445497010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number6378-0010
Chargennummer7429686010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number6378-0010
Chargennummer7424507010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number6378-0010
Chargennummer7350403010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number6378-0010
Chargennummer7333490010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number6378-0010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheitsabfallsysteme mit Trichter > 83 mm-B
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.