Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l Artikelnummer.: 10722332
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10722332
10 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Artikelnummer. 10722332
Marke: Thermo Scientific™ 23170020
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys mit Hahn sind langlebig, leichter und sicherer als Glas.
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys mit Hahn sind langlebig, leichter und sicherer als Glas.
Geeignet für die Vorbereitung von Medien und Kulturen mit großen Volumen, insbesondere dort, wo eine optische Qualitätsprüfung der Inhalte wichtig ist. Autoklavierbar für sterile Applikationen und optimal geeignet für die gekühlte oder tiefgekühlte Lagerung wässriger Lösungen sowie zur Abgabe von sterilem Wasser sowie von wässrigen Reagenzien und Medien.
Eigenschaften:
  • Permanente Graduierungen in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Glasklares Polycarbonat für problemlose visuelle Überprüfung und Volumenbestimmung
  • Für das Mischen, Lagern und Einfrieren von wasserbasierten Reagenzien und Biopharmazeutika geeignet
  • 83 mm Verschlussgröße zur Aufnahme von TopWorks und anderem Nalgene Zubehör für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Graduiert
  • Auslaufsicher†
  • Autoklavierbar für sterile Applikationen 
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Hahn-Schraubverschluss und TPE-Dichtung. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zum Autoklavieren.
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren die Verschlussgewinde vollständig lösen und den Hahn auseinander nehmen
Die Anweisungen für das Autoklavieren befolgen, um ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten
Hinweis: Der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Transparente Ballonflasche mit Hahn aus PC, 10 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals 66 mm
Außendurchmesser (metrisch) 253 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für das Mischen, Lagern und Einfrieren wässriger Reagenzien und Biologika, besonders nützlich für die Sichtprüfung des Inhalts auf Qualität.
Graduierungen Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
Höhe (metrisch) mit Verschluss 394 mm
Enthält Hahn
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1405852 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/06/2024 Catalog Number2317-0020
Chargennummer1403580 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2024 Catalog Number2317-0020
Chargennummer1396455 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2023 Catalog Number2317-0020
Chargennummer1385604 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/05/2023 Catalog Number2317-0020
Chargennummer1367606 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2022 Catalog Number2317-0020
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l >