Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System).
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Spritzflaschen dienen der Vermeidung von Chemieunfällen im Labor. Die Flaschen sind gemäß international standardisierter Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System) gekennzeichnet.
46.35 CHF - 61.50 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Benachrichtigungen:
WARNUNG: Waschen Sie LDPE-Spritzflaschen von Hand und ausschließlich mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Flaschen gründlich mit Leitungswasser und abschließend mit destilliertem oder entionisiertem Wasser. Um ein Zerkratzen der Kunststoffoberfläche oder des Aufdrucks zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. LDPE-Spritzflaschen sind NICHT autoklavierbar.
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15343368
|
Thermo Scientific™
2428-0507 |
Naturfarben | Entionisiertes Wasser |
46.35 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15393358
|
Thermo Scientific™
2428-0504 |
Gelb | Isopropanol |
46.35 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15323368
|
Thermo Scientific™
2428-0505 |
Naturfarben | Destilliertes Wasser |
46.35 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15363358
|
Thermo Scientific™
2428-0503 |
Grün | Methanol |
46.35 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15333358
|
Thermo Scientific™
2428-0502 |
Weiß | Ethanol |
61.50 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15333368
|
Thermo Scientific™
2428-0506 |
Weiß | Natriumhypochlorit |
46.35 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Nalgene™ Right-to-Understand LDPE Spritzflaschen dienen der Vermeidung von chemischen Unfällen im Labor. Die Flaschen sind mit Angaben zur chemischen Identifizierung und sicheren Handhabung gemäß geltenden GHS-Vorschriften (GHS – Globally Harmonized System) für sekundäre Laborbehälter etikettiert. Die Spritzflaschen sind sofort für das Umfüllen gebräuchlicher Chemikalien aus Herstellerbehältern verwendbar. Durch ein Entlüftungsventil wird ein Nachtropfen oder Auslaufen verhindert.
- Die Flaschen bestehen aus hochwertigem Nalgene Material, das nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen aufweist und unter Laborbedingungen langfristig verwendbar ist.
- Die aufgedruckte Sicherheitsinformation der Flasche entspricht zu 100 % der international standardisierten Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System). Um Unklarheiten zu vermeiden, befinden sich keine weiteren Systemkennzeichnungen auf den Flaschen.
- Farbcodiert zur einfachen und sofortigen Identifizierung der Chemikalie
- Fein geformte Spritzdüsen ermöglichen einen geraden Spritzstrahl für sicheres und punktgenaues Dispensieren.
- Selbstentlüftend, so dass Inhalte ohne Nachtropfen in der Flasche bleiben.
- Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück hergestellt und ermöglichen eine gleichmäßige und auslaufsichere Anwendung.
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
Ja | |
Nein | |
Zylindrisch | |
28 mm | |
Ja |
500 ml | |
LDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
Eng | |
Sicherheitsspülflasche | |
Schraubverschluss |