Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System).
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15393358
Gelb, Isopropanol
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Grün
Naturfarben
Weiß
Chemical Label:
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Sodium Hypochlorite
WARNUNG: Waschen Sie LDPE-Spritzflaschen von Hand und ausschließlich mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Flaschen gründlich mit Leitungswasser und abschließend mit destilliertem oder entionisiertem Wasser. Um ein Zerkratzen der Kunststoffoberfläche oder des Aufdrucks zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. LDPE-Spritzflaschen sind NICHT autoklavierbar.
WARNUNG: Waschen Sie LDPE-Spritzflaschen von Hand und ausschließlich mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Flaschen gründlich mit Leitungswasser und abschließend mit destilliertem oder entionisiertem Wasser. Um ein Zerkratzen der Kunststoffoberfläche oder des Aufdrucks zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. LDPE-Spritzflaschen sind NICHT autoklavierbar.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Spritzflaschen dienen der Vermeidung von Chemieunfällen im Labor. Die Flaschen sind gemäß international standardisierter Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System) gekennzeichnet.
Nalgene™ Right-to-Understand LDPE Spritzflaschen dienen der Vermeidung von chemischen Unfällen im Labor. Die Flaschen sind mit Angaben zur chemischen Identifizierung und sicheren Handhabung gemäß geltenden GHS-Vorschriften (GHS – Globally Harmonized System) für sekundäre Laborbehälter etikettiert. Die Spritzflaschen sind sofort für das Umfüllen gebräuchlicher Chemikalien aus Herstellerbehältern verwendbar. Durch ein Entlüftungsventil wird ein Nachtropfen oder Auslaufen verhindert.
  • Die Flaschen bestehen aus hochwertigem Nalgene Material, das nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen aufweist und unter Laborbedingungen langfristig verwendbar ist
  • Die aufgedruckte Sicherheitsinformation der Flasche entspricht in jeder Hinsicht der international standardisierten Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System).  Um Unklarheiten zu vermeiden, befinden sich keine weiteren Systemkennzeichnungen auf den Flaschen.
  • Farbcodiert zur einfachen und sofortigen  Identifizierung der Chemikalie
  • Fein geformte Spritzdüsen ermöglichen einen geraden Spritzstrahl für sicheres und punktgenaues Dispensieren.
  • Belüftet, um eigenständiges Abgeben zu verhindern
  • Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück hergestellt und ermöglichen eine gleichmäßige und auslaufsichere Anwendung.
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Mit Steigrohr und -halterung
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Gelb
Graduierungen Nein
Zertifizierung/Konformität Entspricht den GHS-Etikettierungsrichtlinien
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Zylindrisch
Produkttyp Sicherheitsspülflasche
Chemical Label Isopropanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System). >