Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Mit diesen abgedeckten, rechteckigen Tanks, die in Größen von 8 bis 114 l für alle Anwendungsanforderungen erhältlich sind erreichen Sie erheblich weniger Verdunstung und Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ 14200-0005
418.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10683961
  • 473.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reduzieren Sie Verdunstung und Kontamination erheblich durch den Einsatz eines rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Tanks mit Deckel, der in Größen von 8 bis 114 l erhältlich ist. Tanks können mit einem werkseitig installierten Hahn modifiziert werden.
  • Für die Verwendung mit vielen organischen Chemikalien geeignet
  • Bietet gute Beständigkeit gegen Spannungsrisse
  • Autoklavierbar
Hinweis:
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14 in.
Polypropylen
20 L
10 in.
10 in.
Behälter mit Deckel
5 gal.
35,6 cm
25 cm
25 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover > Fassungsvermögen:5 gal. (20L)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.