Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen
Beschreibung
Zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder von trockenen Materialien vor Exposition. Die rechteckigen braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen benötigen im Regal weniger Platz als herkömmliche runde Flaschen. Diese Flaschen aus hochdichtem Polyethylen haben robuste gerade Seitenwänden und einen weiten Hals für ein einfaches Befüllen. Die ausgezeichnete chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole macht diesen Behälter hervorragend geeignet für die Entnahme, das Versenden und das Lagern von Flüssigkeiten oder trockenen Materialien, die UV-Licht gegenüber empfindlich sind.
- Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
- Braunes HDPE verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
- Erfüllt die Lichttransmissionsbestimmungen der US-Pharmakopöe 23.
- Die rechteckige Form eignet sich ideal für den platzsparenden Einsatz im Gefrierschrank bei bis zu -100° C (-148° F)
- Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
- Auslaufsicher†
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braune rechteckige Weithalsflasche |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.5 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 94 mm |
Anzahl pro Karton | 48 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1386284 | Konformitätsbescheinigung | 02/08/2023 | 2009-0016 |
1373798 | Konformitätsbescheinigung | 13/12/2022 | 2009-0016 |
1350730 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2022 | 2009-0016 |
1293147 | Konformitätsbescheinigung | 04/08/2020 | 2009-0016 |
1272171 | Konformitätsbescheinigung | 04/01/2020 | 2009-0016 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.