Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ EFT-Schnellbetätigungshähne
Kann verwendet werden mit: Fluorierte Ballonflaschen der DS2327-Serie
Marke: Thermo Scientific™ 6432-0010
89.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quick-Action ETFE Teftzel™ Zapfhähne lassen sich Ersatz für fluorierte Ballonflaschen der Serie Nalgene DS2327 einsetzen. Das Produkt zeichnet sich durch die chemische Beständigkeit gegen ausgewählte Lösungsmittel und andere Chemikalien aus. Gehäuse und Stopfen bestehen aus Tefzel Ethylen-Tetrafluoroethylen. Für Schläuche mit 5/8 in. Innendurchmesser
Merkmale:- Autoklavierbar (nicht montiert)
- Schlauchadapter nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung kompatibler Lösungen verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Spezifikation
Quick-Action Spigot ETFE passt 1 -1/8 Zoll Hahnansatz für fluorierte Ballonflaschen 1 -1 /8 Zoll | |
16 mm | |
ETFE | |
Je 1 |
5/8 Zoll | |
Fluorierte Ballonflaschen der DS2327-Serie | |
2/Cs. | |
Hahn |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1376919 | Konformitätsbescheinigung | 03/01/2023 | 6432-0010 |
1372099 | Konformitätsbescheinigung | 20/10/2022 | 6432-0010 |
1363253 | Konformitätsbescheinigung | 14/07/2022 | 6432-0010 |
1339791 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2022 | 6432-0010 |
1324483 | Konformitätsbescheinigung | 03/07/2021 | 6432-0010 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.