Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus PPCO
Mit dem Tri-Clover-Flansch dieser Zentrifugenflaschen können Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers und Probenahmen durchführen.
48.85 CHF - 463.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Packung | 4 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Nominales Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Nominales Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10028850
![]() |
Thermo Scientific™
3120-0250 |
61.8 mm | 250 ml |
62.15 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10343871
![]() |
Thermo Scientific™
3120-0500 |
73.8 mm | 500 mL |
52.95 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10408312
![]() |
Thermo Scientific™
3120-9500 |
69.5 mm | 500 ml |
48.85 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10768941
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1010 |
97.7 mm | 1000 ml |
104.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13144986
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1010 |
97.7 mm | 1000 ml |
463.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10242991
![]() |
Thermo Scientific™
3120-1000 |
97.5 mm | 1000 mL |
156.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit dem Tri-Clover-Flansch der Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen aus transparentem Polypropylen-Copolymer können Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers bzw. Anwendungen zur Probenahme durchführen. Die durchscheinenden Zentrifugenflaschen eignen sich perfekt für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina, sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
- Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben bei geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
- Polypropylen-Dichtungsverschlüsse für die Größen 250 ml (Bestell-Nr. DS3131-0038) und 1.000 ml (Bestell-Nr. DS3132-0063) bieten zusätzliche Auslaufsicherheit† bei höheren Geschwindigkeiten und Füllvolumina
Spezifikation
Durchscheinend | |
4 | |
Nein | |
Zentrifugenflasche | |
Schraubkappe |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Polypropylen | |
Nein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.