Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss Artikelnummer.: 11940526
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11940526
220 mL, 38 - 415mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
210 mL
220 mL
Verschlussgröße:
28- 415mm
38 - 415mm
Artikelnummer. 11940526
Marke: Thermo Scientific™ 25000380
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen.
Thermo Scientific ™ Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen.
Sie besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen Basen, schwache Säuren und alle wässrigen Lösungen. Geeignet für einen Temperaturbereich von -100 °C bis +168 °100C168. Graduiert bei 90 und 99 ml. Genauigkeit ±1 ml.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen Basen und schwache Säuren—ideal geeignet für Lebensmittel
  • Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -100 °C bis +168 °C (148 °F bis 329 °F)
  • Transparent, so dass die Skala bei 90 ml (Verdünnung 1:10) und 99 ml (Verdünnung 1:100) bequem abgelesen werden kann — auf ±1 ml genau
  • Autoklavierbar, durchsichtig und auslaufsicher†
Hinweis:
Autoklavieren nach der Verwendung mit Tween reduziert die Lebensdauer dieser Verdünnungsflasche
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 220 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 7,37 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polysulfon
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 7,37 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 220 mL
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 152,9 mm
Produkttyp Verdünnungsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,05 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 - 415mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1378902 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/07/2023 Catalog Number2500-0380
Chargennummer1378901 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/07/2023 Catalog Number2500-0380
Chargennummer1378900 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/07/2023 Catalog Number2500-0380
Chargennummer1299016 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/10/2020 Catalog Number2500-0380
Chargennummer1274606 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/01/2020 Catalog Number2500-0380
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene ™ Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss >