Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben
Ersetzen Sie Glaskolben mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben, die aus einem Stück für die Verwendung mit vollem Vakuum und mit abgewinkeltem Schlauchanschluss, um ein Umkippen zu vermeiden, geformt sind.
26.50 CHF - 81.45 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Anzahl pro Karton | 1 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
10020681
|
Thermo Scientific™
DS4101-0500 |
500 ml | Stopfen Nr. 7 | N/A | ||||||
10554041
![]() |
Thermo Scientific™
DS4101-1000 |
1000 ml | Stopfen Nr. 8 |
52.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10234401
![]() |
Thermo Scientific™
DS4101-2000 |
1700 ml | Stopfen Nr. 10 |
81.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Ersetzen Sie Glaskolben mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Vakuumkolben, die aus einem Stück für die Verwendung mit vollem Vakuum und mit abgewinkeltem Schlauchanschluss, um ein Umkippen zu vermeiden, geformt sind. Diese bruchsicheren, autoklavierbaren Kolben widerstehen Vakuum bis zu 30 inHg
- Schlauchanschluss im 45°-Winkel verhindert ein Umkippen bei angeschlossenem Schlauch
- Gestufter Adapter für Schläuche mit 1/4 bis 3/8 in. Innendurchmesser (Schlauch gesondert erhältlich)
- Ovale Markierung zur einfachen Kennzeichnung
- Halsöffnung für Stopfen in Standardgrößen bemessen (Stopfen nicht enthalten)
Specifications
Polypropylen | |
1 | |
1 | |
Autoklavierbar |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.