Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Rührstab
Kombinieren Sie Funktionen eines Rührstabs und eines Gummiwischers mit diesen Polypropylen-Rührstäben, die an einem Ende eine flache Rührschaufel und am anderen Ende eine dreieckige Rührschaufel aufweisen
Marke: Thermo Scientific™ 6169-0010
Beschreibung
Kombinieren Sie die Funktionen eines Rührstabs und eines Gummiwischers mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Rührstäben aus Polypropylen, die an einem Ende mit einem Flachrührer und am anderen Ende mit einem Dreiecksrührer ausgestattet sind. Die autoklavierbaren Rührstäbe sind mit zahlreichen Laborreagenzien kompatibel.
- Flaches Paddle, 5/8 x 5/8″ (1,6 x 1,6 cm) an einem Ende; dreieckiges Paddle am anderen Ende
- Die Gesamtlänge beträgt 9,75″ (24,8 cm), eine komfortable und gängige Länge für zahlreiche Laboranwendungen
- Verwendbar über einen Temperaturbereich von 0° C bis +135° C, daher geeignet für den Einsatz in Heizanwendungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Rührstab mit flachem Paddel und dreieckigen Paddelenden | |
248 mm | |
Rührstab |
Weiß | |
9¾ in. | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423138 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2025 | 6169-0010 |
1413260 | Konformitätsbescheinigung | 11/09/2024 | 6169-0010 |
1397694 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2023 | 6169-0010 |
1389152 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2023 | 6169-0010 |
1376642 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2022 | 6169-0010 |