Learn More
Ersatz-Absperrhahn-Modul für Nalgene™ Polypropylen-Scheidetrichter mit Verschluss
Führen Sie eine Vielzahl von Laboraufgaben mit chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Scheidetrichtern durch.
Marke: Thermo Scientific Nalgene 714301-1025
93.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dies ist ein Ersatzteil für Nalgene™ 4300- und 4301-Scheidetrichter.
Führen Sie eine Vielzahl von Laboraufgaben mit chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Ersatz-Absperrhahn-Baugruppen für Nalgene™ Polypropylen-Scheidetrichter mit Verschluss durch. Der Verschluss besitzt eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und erfordert keine Schmierung.
Eigenschaften:
- Phasengrenzen zwischen nicht mischbaren Flüssigkeiten lassen sich leicht beobachten.
- Die Phasengrenze lässt sich bis zum Absperrhahn erkennen.
- Die leicht bedienbaren TFE-Absperrhähne müssen nicht geschmiert werden.
- Der Trichter ist mit zahlreichen Reagenzien im Labor chemisch kompatibel.
- Autoklavierbar/auslaufsicher
Inhalt:
- Fülltrichter aus Polypropylen, Absperrhahn und Gehäuse aus TFE, Schraubverschluss aus Polypropylen
- Ersatzhahn: Kat.- Nr. 714301-1025
- Trichter können bei längerem Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln weich werden und aufquellen; dieser Effekt ist jedoch reversibel
- Stiellängen 65 mm. Bis auf leicht abnehmbaren Hahn und Küken autoklavierbar; Hahn und Küken können chemisch sterilisiert werden.
- Autoklavierbar, außer des einfach abzunehmenden und chemisch zu sterilisierenden Absperrhahns.
Spezifikation
TFE (Tetrafluorethylen) | |
Ersatz-Teflon-Absperrhahn-Modul | |
Nalgene™ 4300- und 4301 - Scheidetrichter |