Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schnellverschlusshähne
Click to view available options
Produkttyp:
Hahn
Beschreibung
Stop drips and keep your Nalgene carboys in service for years with these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Quick-Action Replacement Spigots. Includes an HDPE tubing adapter which accepts tubing with 1/4 or 5/16 in. I.D for added versatility.
Merkmale:
- Der Hahn ohne Schlauchadapter ist für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8″ (1,6 cm) geeignet
- Wird mit HDPE-Adapter für 1/4 Zoll oder 5/16″ 0,8 cm (0,6 oder 0,8 cm) Schläuche geliefert
Hinweise:
- Montieren Sie den Hahn vor dem Autoklavieren ab; der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Polypropylen-Schnellverschlusshähne |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 5/8 in. (inklusive Adapter für 1/4 oder 5/16 in. Schläuche) |
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 1.6 cm (Inklusive Adapter für 0.6 oder 0.8 cm Schläuche) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene-Ballonflaschen |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produkttyp | Hahn |
Dokumentation
Scientific Resources
Posters
Chemical Resistance Reference Guide
DateigrößeVersion: 3 MB
Product Information
Schematics & Diagrams
Product drawing: 0064X20010_0106
DateigrößeVersion: 123.1 kB
Specification Sheets
Smart Note: How can plastic labware improve your lab safety program?
DateigrößeVersion: 354.8 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424942 | Konformitätsbescheinigung | 03/04/2025 | 6422-0010 |
1420666 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2025 | 6422-0010 |
1417820 | Konformitätsbescheinigung | 27/12/2024 | 6422-0010 |
1301391 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 6422-0010 |
1344603 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 6422-0010 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schnellverschlusshähne >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur