Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrichter, Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ 4252-0100
24.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
24.04 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10586931
  • 34.35 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Innenrippen verhindern eine Brückenbildung des Pulvers; Außenrippen zur Luftableitung. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
  • Polypropylen ist bruchsicher und mit zahlreichen Laborreagenzien chemisch kompatibel
  • Als robuster Ersatz für Glastrichter für allgemeine Laboranwendungen geeignet
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
104 mm
21 mm
106 mm
Trichter-Pulver PP 100mm
6 Stück/Packung; 24 Stück/Karton
243 ml
Polypropylen
Autoklavierbar
33 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419390 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number4252-0100
Chargennummer1419197 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number4252-0100
Chargennummer1337278 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4252-0100
Chargennummer1412095 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/09/2024 Catalog Number4252-0100
Chargennummer1411215 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog Number4252-0100
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrichter, Polypropylen > Fassungsvermögen: 243 ml; 6/Packung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.