Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrichter, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 4252-0065
29.99 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Innenrippen verhindern eine Brückenbildung des Pulvers; Außenrippen zur Luftableitung. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
- Polypropylen ist bruchsicher und mit zahlreichen Laborreagenzien chemisch kompatibel
- Als robuster Ersatz für Glastrichter für allgemeine Laboranwendungen geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
65 mm | |
16 mm | |
67 mm | |
Trichter-Pulver PP 65mm | |
12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton |
68 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
22 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421027 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2025 | 4252-0065 |
1421280 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 4252-0065 |
1418956 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 4252-0065 |
1418059 | Konformitätsbescheinigung | 21/11/2024 | 4252-0065 |
1415999 | Konformitätsbescheinigung | 31/10/2024 | 4252-0065 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.