Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrichter, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 4252-0080
38.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Pulvertrichter werden zum Umfüllen von pulvrigen Substanzen verwendet.
Innenrippen verhindern eine Brückenbildung des Pulvers; Außenrippen zur Luftableitung. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
- Polypropylen ist bruchsicher und mit zahlreichen Laborreagenzien chemisch kompatibel
- Als robuster Ersatz für Glastrichter für allgemeine Laboranwendungen geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
79 mm | |
16 mm | |
85 mm | |
Trichter-Pulver PP 80 mm | |
12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton |
115 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
29 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1429082 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2025 | 4252-0080 |
1427051 | Konformitätsbescheinigung | 19/04/2025 | 4252-0080 |
1421284 | Konformitätsbescheinigung | 20/03/2025 | 4252-0080 |
1337280 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 4252-0080 |
1418341 | Konformitätsbescheinigung | 24/11/2024 | 4252-0080 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.