Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Quetschklemme
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schlauchklemme ermöglicht die präzise Regulierung des Durchflusses mit einer Hand — von vollständig freiem über gedrosselten bis hin zu komplett gesperrtem Durchfluss.
Marke:  Thermo Scientific™ 6165-0002
100.57 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11394535
  • 107.00 CHF / 72 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schlauchklemme ermöglicht die präzise Regulierung des Durchflusses mit einer Hand – von vollständig freiem über gedrosselten bis hin zu komplett gesperrtem Durchfluss. Diese Kunststoffklemme rostet oder korrodiert nicht und verformt sich nicht. Sie wird in einem Stück ohne scharfe Kanten geformt und ist mit einer Vielzahl von Schläuchen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 St./Packung; 72 St./Karton
Polypropylen
Schlauchklemme, passend für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/4 Zoll bis 7/16 Zoll
Schlauchklemme
Passend für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/4 bis 7/16 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Quetschklemme > Schlauchklemme, passend für Schläuche mit Außendurchmesser:1/4 Zoll bis 7/16 Zoll