Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter mit Deckel aus PP
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Behälter mit Deckel sind autoklavierbar und werden zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten verwendet.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Einfacher Zugriff auf den Inhalt durch gerade Wände und weiten Hals
- Größere Größen eignen sich auch hervorragend als Abfallbehälter
- Autoklavierbar
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 qt., 4,6 l |
Kapazität (metrisch) | 4.6L |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 qt. |
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 6.63 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport |
Enthält | Deckel |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422801 | Konformitätsbescheinigung | 16/02/2025 | 5352-0004 |
1418837 | Konformitätsbescheinigung | 08/12/2024 | 5352-0004 |
1414339 | Konformitätsbescheinigung | 09/10/2024 | 5352-0004 |
1409913 | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2024 | 5352-0004 |
1407544 | Konformitätsbescheinigung | 07/06/2024 | 5352-0004 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.