Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung Artikelnummer.: 10547882
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10547882
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Artikelnummer. 10547882
Marke: Thermo Scientific™ 12010250
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzises und effizientes Ausgießen mit den Messbechern mit niedriger Form mit einer Ausgießöffnung und leicht ablesbaren Siebdruck-Graduierungen.
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
  • Mit Rippen für leichtes Stapeln
  • Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
  • Autoklavierbar/graduiert
  • Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Griffinbecher, niedrige Form, PP 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Graduierungsbereich 25 bis 250 ml
Schritten 25 mL
Menge 6/Packung; 36/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO/DIN 7056
Scale 25 ml bis 250 ml in Schritten von 25 ml
Modell Griffin, niedrige Form
ACT Label Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7339175010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number1201-0250
Chargennummer7424334010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2023 Catalog Number1201-0250
Chargennummer7368297010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/11/2022 Catalog Number1201-0250
Chargennummer7398122010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/11/2022 Catalog Number1201-0250
Chargennummer7239595010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/10/2022 Catalog Number1201-0250
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung >