Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung Artikelnummer.: 10166400
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10166400
400 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Artikelnummer. 10166400
Marke: Thermo Scientific™ 12010400
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzises und effizientes Ausgießen mit den Messbechern mit niedriger Form mit einer Ausgießöffnung und leicht ablesbaren Siebdruck-Graduierungen.
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
  • Mit Rippen für leichtes Stapeln
  • Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
  • Autoklavierbar/graduiert
  • Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Becher Griffin, niedrige Form, PP, 400 ml
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Graduierungsbereich 50 bis 400 ml
Schritten 25 mL
Menge 6 Stück/Packung; 36 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO/DIN 7056
Scale 50 ml bis 500 ml in Schritten von 25 ml
Modell Griffin, niedrige Form
ACT Label Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7387922010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/09/2022 Catalog Number1201-0400
Chargennummer7398110010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/07/2022 Catalog Number1201-0400
Chargennummer7346069010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2021 Catalog Number1201-0400
Chargennummer7350315010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/01/2021 Catalog Number1201-0400
Chargennummer7341049010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/08/2020 Catalog Number1201-0400
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung >