Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Präzises und effizientes Ausgießen mit den Messbechern mit niedriger Form mit einer Ausgießöffnung und leicht ablesbaren Siebdruck-Graduierungen.
Marke: Thermo Scientific™ 1201-0030
22.73 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Spezifikation
Naturfarben, durchscheinend | |
30 ml | |
5 bis 30 ml | |
12 Stück/Packung; 48 Stück/Karton | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
5 ml bis 30 ml in 5 ml-Schritten | |
Ja |
Becher Griffin, niedrige Form, PP, 30 ml | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
5 mL | |
Becher | |
Wiederverwendbar | |
ISO/DIN 7056 | |
Griffin, niedrige Form |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7356966010 | Konformitätsbescheinigung | 27/04/2021 | 1201-0030 |
7121996020-COC | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2017 | 1201-0030 |
7224769010-COC | Konformitätserklärung | 24/03/2017 | 1201-0030 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden