Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen
GREENER_CHOICE
Führen Sie Anwendungen mit diesen Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 3662-0500
24.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10624121
  • 34.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, Abschätzen ist so überflüssig. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für Lebensmittel und Getränke geeignet.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
  • Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
  • Autoklavierbar (Autoklavieren beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Eingearbeitete Graduierungen im Siebdruck für einfaches Ablesen (nur Größen von 10 ml bis 1 l)
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7340109010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3662-0500
Chargennummer7443264010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog Number3662-0500
Chargennummer7394789010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/09/2022 Catalog Number3662-0500
Chargennummer7399733010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/09/2022 Catalog Number3662-0500
Chargennummer7398117010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/08/2022 Catalog Number3662-0500
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen > Graduierte Polypropylen-Messzylinder, 500 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.