Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen aus Polypropylen
Zum Auftauen, Kühlen und Inkubieren bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Diese schwimmenden Gestelle für Mikroröhrchen sind speziell für Labore in der Gentechnik, Mikrobiologie und Immunologie geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 5974-0404
34.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Auftauen, Kühlen und Inkubieren bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwimmende Gestelle für Reaktionsgefäße aus Polypropylen sind speziell für Labore in der Gentechnik, Mikrobiologie und Immunologie geeignet. Diese Gestelle bieten eine hervorragende Temperaturbeständigkeit von -70 °C bis +100 °C (-94 °F bis +212 °F). Röhrchen werden im Gestell unter dem Rand gehalten. Die quadratischen oder runden Gestelle besitzen zur einfachen Probenidentifizierung eingearbeitete Buchstaben und Zahlen an jeder Bohrung.
Eigenschaften:
- Quadratische und runde Gestelle für die Inkubation von 0,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen bei erhöhten oder reduzierten Temperaturen in Wasser oder Eisbädern
- Die runden Gestelle passen bequem in Becher mit einem Fassungsvermögen von 400 oder 1.000 ml
- Quadratische Gestelle sind für stabiles Schwimmen in turbulenten Wasserbädern ausgelegt — die Gestelle schwimmen mit einer vollen Ladung von gefüllten Röhrchen
- Die Gestellbeine verhindern, dass der Boden der Röhrchen die Tischoberfläche berührt
- Der Griff ermöglicht bequemen Transport, Bewegung und das Herausnehmen aus dem Wasserbad
- Jedes Loch hat eingegossene Buchstaben und Zahlen zur einfachen Identifizierung von Proben
Hinweis:
Gestelle sind nicht autoklavierbar.
Spezifikation
Schwimmendes Gestell für Mikroröhrchen | |
4 x 4 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Quadratisch | |
16 | |
103 mm | |
65 mm |
Quadratisch, 4 x 4-Array | |
Nicht autoklavierbar | |
1.0 – 2.0 ml-Röhrchen | |
16 | |
Röhrchengrößen: 1.0, 1.2 und 2.0 ml | |
4 | |
103 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1285637 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5974-0404 |
1399056 | Konformitätsbescheinigung | 05/01/2024 | 5974-0404 |
1396882 | Konformitätsbescheinigung | 08/12/2023 | 5974-0404 |
1395279 | Konformitätsbescheinigung | 10/11/2023 | 5974-0404 |
1370120 | Konformitätsbescheinigung | 09/09/2022 | 5974-0404 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.