Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Ballonflaschen mit Schlauchanschluss
Kann verwendet werden mit: Für die Verwendung mit destilliertem Wasser und Kulturmedien.; autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke: Thermo Scientific™ 2301-0050
89.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
89.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen. Nicht für gefährliche Stoffe geeignet.
Beschreibung
Sorgen Sie mit dem ganz unten gelegenen Auslass der autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Ballonflaschen mit Untertubulation für ein komplettes Auslaufen, hervorragend geeignet für destilliertes Wasser und Kulturmedien.
Merkmale:- In der Flasche geformte Bodenöffnung
- Eingeformter Griff für den einfachen Transport der Behälter
- Eingeformte Skalen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
- Hals passend für Gummistopfen Nr. 13.5
- Autoklavierbar/mit Skala/auslaufsicher† bei Verwendung mit den mitgelieferten Nalgene Verschlüssen
Bestellinformationen:
Beide Größen sind für 0,5 Zoll geeignet Innendurchmesser (1,3 cm) Schlauch – nicht im Lieferumfang enthalten
Im Lieferumfang enthalten:
Schraubverschluss aus weißem Polypropylen mit TPE-Dichtung
Hinweis:
Zum Anschluss von Schläuchen sollte eine Schlauchklemme verwendet werden, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
20L | |
83B | |
Autoklavierbare Ballonflasche mit Schlauchanschluss unten | |
281mm | |
Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten | |
Eingegossene Griffe | |
4/Cs. | |
Ballonflasche mit Tubulation |
5,3 gal. | |
Polypropylen | |
Weiß | |
64mm | |
Zur Verwendung mit destilliertem Wasser und Kulturmedien. | |
528mm | |
Polypropylen | |
Je 1 |
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt; b) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang standhalten, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.