Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schottverschraubungen, 6,5 mm
Kann verwendet werden mit: Nalgene Flaschen- und Ballonverschlüsse
Marke: Thermo Scientific™ 6149-0002
17.81 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüssen aus Polypropylen mit gestuften Anschlussstücken können Sie Schlauchsätze für den aseptischen Transfer von Flüssigkeiten an die entsprechenden Kulturgefäße anpassen. Diese Verschlüsse eignen sich für nahezu alle Nalgene Flaschen- und Ballonverschlüsse. Die Verschlüsse sind vorgebohrt und können daher problemlos und verlässlich vor Ort vorbereitet werden.
Eigenschaften:- 53B-Verschlüsse können mit (zwei) 0.25″-Anschlussstücken ausgerüstet werden
- Anschlussstücke, beidendig gestuft, ausrüstbar mit Schläuchen für Innen- und Außenbehälter
Im Lieferumfang enthalten:
Anleitung, Bohrschablone, zwei gerippte Stecknippelverbindungen aus Polypropylen, Acetylmuttern, Silikondichtungen und TPE-Anschlusskappen.
Spezifikation
0,25 in | |
Nalgene-Flaschen und Ballonflaschen | |
24/Cs. | |
Anschlüsse |
6.5 mm | |
Polypropylen | |
2 Pk. | |
Case of 24 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7451700010 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 6149-0002 |
7450113010 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 6149-0002 |
7448442010 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 6149-0002 |
7444976010 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2025 | 6149-0002 |
7376763010 | Konformitätsbescheinigung | 24/09/2021 | 6149-0002 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.