Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Carboy with Sanitary Neck Artikelnummer.: 10079531
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Carboy with Sanitary Neck
Artikelnummer. 10079531
20 l, 3 in.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Verschlussgröße:
3 in.
Artikelnummer. 10079531
Marke: Thermo Scientific™ 22610050
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Entwickelt für die Verwendung als Aufnahme- oder Dispensiergefäß in biopharmazeutischen Anwendungen; autoklavierbar; Farbe: Durchsichtig
Reinigen Sie die einteilige, gemoldete Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Ballonflasche mit Sanitärflansch einfacher als Behälter mit Gewinde. Der am Hals geformte Sanitärflansch ist für den Einsatz als Empfänger oder Dispensierbehälter in biopharmazeutischen Anwendungen vorgesehen und kann mit 3 in.-Standard-Flanschanschlüssen verwendet werden. Ein Klemmverschlusssystem dichtet sicher ab und verdreht sich nicht.
  • Fest angebrachte sanitäre Endkappen sind erhältlich.
  • Aus dem gleichen PC-Kunststoff hergestellt wie Nalgene klare PC Clearboys und PC-Flaschen, so dass ein Umstieg auf PC Clearboys mit Sanitärflansch keine erneute Validierung des Flaschenmaterials erfordert.
  • Verwenden Sie zum Abdichten des Verschlusses die Nalgene Hochleistungsklemme (Bestell- Nr. 2865-0300) und Dichtung (Bestell.-Nr. Nr. 2672-0300)
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussgröße 3 in.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Kapazität: 20 l (5.5 gal.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Verwendung als Aufnahme- oder Spendergefäß in biopharmazeutischen Anwendungen, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Enghals
Sterilität Nicht steril
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 6.3 gal.
Volumen bis Rand (metrisch) 24 l
Menge Case of 4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422527 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number2261-0050
Chargennummer1415212 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/10/2024 Catalog Number2261-0050
Chargennummer1398475 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2024 Catalog Number2261-0050
Chargennummer1319957 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/06/2021 Catalog Number2261-0050
Chargennummer1267092 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/10/2019 Catalog Number2261-0050
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Carboy with Sanitary Neck >