Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer Artikelnummer.: 10566741
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10566741
Sicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm, 12 in., 8,5 in.
Click to view available options
Beschreibung:
Sicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
Breite (angloamerikanisch):
8,5 in.
Warnung: Nicht mit Radioisotopen verwenden. Für Arbeiten mit Beta-Radioisotopen Nalgene Beta-Schutzschilde verwenden. Nicht autoklavieren.
Artikelnummer. 10566741
Marke: Thermo Scientific™ 63560001
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Warnung: Nicht mit Radioisotopen verwenden. Für Arbeiten mit Beta-Radioisotopen Nalgene Beta-Schutzschilde verwenden. Nicht autoklavieren.
Der Thermo Scientific Nalgene Schutzschirm gegen Spritzer schützt den Anwender und bietet gleichzeitig klare Durchsicht.
Der Thermo Scientific Nalgene Schutzschirm gegen Spritzer schützt den Anwender und bietet gleichzeitig klare Durchsicht.
Dieser verstellbare, haltbare Schutzschirm bietet Schutz vor Spritzern, Aerosolen und umherfliegenden Splittern.
  • Der flexible 14 Zoll-Arm ermöglicht ein einfaches Manövrieren der Abschirmung über Proben.
  • Magnetischer Fuß haftet fest an magnetischen Oberflächen, um den Schirm horizontal (flach), vertikal oder auf einer Überkopffläche zu positionieren.
  • Bietet UV-Schutz von 200 bis 360 nm für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Biogefährdung/durchsichtig
Warnung: Nicht mit Radioisotopen verwenden. Für Arbeiten mit Beta-Radioisotopen Nalgene Beta-Schutzschilde verwenden. Nicht autoklavieren.
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden. 
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die OSHA- Norm 29CFR1910.1030
Dicke (angloamerikanisch) 0,12 Zoll
Dicke (metrisch) 3mm
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21.5cm
Beschreibung Sicherheits-Spritzschutz mit flexiblem Acetal-Arm; PC 21,6 x 27,9 cm
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzschirm gegen Spritzer
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonat (Linse)
Lens Material Polycarbonat
UV-Schutz Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schutzschirm gegen Spritzer >