Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Organisieren und lagern Sie Reagenzgläser in diesen praktischen Röhrchengestellen, die mit Griffen für einfaches Tragen und eingegossenen Zahlen und Buchstaben zur einfachen Identifizierung von Röhrchen ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 5929-0020
58.39 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10758871
  • 67.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Größe gestapelt werden.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
  • Autoklavierbar (führt zu einem Nachlassen der mechanischen Festigkeit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
4 x 10
Durchsichtig
Polycarbonat
Rechteckig
16 -20mm Rohre
1
11 in.
4,5 in.
20 mm
Reagenzglasgestelle
Autoklavierbar
24 Röhrchen (16 bis 20 mm)
40
Ja
4
28.5cm
11.5cm
20 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427059 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog Number5929-0020
Chargennummer1318427 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5929-0020
Chargennummer1302579 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5929-0020
Chargennummer1414182 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number5929-0020
Chargennummer1405868 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2024 Catalog Number5929-0020
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat > Reagenzglasgestelle, Polycarbonat, für 16 bis 20mm-Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.