Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Organisieren und lagern Sie Reagenzgläser in diesen praktischen Röhrchengestellen, die mit Griffen für einfaches Tragen und eingegossenen Zahlen und Buchstaben zur einfachen Identifizierung von Röhrchen ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 5929-0016
31.72 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707771
  • 67.85 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Größe gestapelt werden.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
  • Autoklavierbar (führt zu einem Nachlassen der mechanischen Festigkeit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
4 x 10
Durchsichtig
Polycarbonat
Rechteckig
13 -16mm Rohre
1
11 in.
4,5 in.
16 mm
Reagenzglasgestelle
Autoklavierbar
24 Röhrchen (13 bis 16 mm)
40
Ja
4
28.5cm
11.5cm
16 mm
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number5929-0016
Chargennummer1421668 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number5929-0016
Chargennummer1285982 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5929-0016
Chargennummer1303272 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5929-0016
Chargennummer1417828 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2024 Catalog Number5929-0016
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24096
    Gültig bis zum2025-05-16
    Tage
    4
    Stunden
    13
    Minuten
    35
    Sekunden
    31
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 21/04/2025 und dem 16/05/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    64
    Stunden
    13
    Minuten
    35
    Sekunden
    31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat > Reagenzglasgestelle, Polycarbonat, für 13 bis 16 mm-Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.