Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polycarbonat
Führen Sie viele Kultivierungsverfahren durch und lagern Sie Kulturmedien mit diesen Kolben.
91.75 CHF - 139.00 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Graduated | Ja |
Mouth Style | Enghals |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10459762
![]() |
Thermo Scientific™
4103-0125 |
125 ml | Stopfen Nr. 5 |
139.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10652771
![]() |
Thermo Scientific™
4103-0250 |
250mL | Stopfen Nr. 6 |
91.75 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Erlenmeyer-Kolben werden zur Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien und für zahlreiche Kulturverfahren verwendet.
Durchsichtiges Material bietet gute Sicht auf den Inhalt.
- Permanente Graduierungen erleichtern die Bestimmung des Flüssigkeitsniveaus
- 500 ml Größe ist ein hervorragend geeigneter Verbrennungskolben zur Spurenbestimmung von Fluor
- Mit Verschlüssen/Stopfen in Standardgröße zu verwenden (separat erhältlich)
- Autoklavierbar/Durchsichtig/Graduiert
Spezifikation
Polycarbonat | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Unsteril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.