Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen
Beschreibung
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
- Haltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe
- Verschlüsse besitzen eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit†
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Geeignet zur Lagerung bei Temperaturen von -100 °C bis +100 °C
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfrieren |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 500/Cs. |
Anzahl pro Packung | 100/Pk. |
Sterilität | Steril |
Temperaturbereich (metrisch) | -100°C to 100°C |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417074 | Verarbeitungszertifikat | 18/04/2025 | 3500-05 |
1365768 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 3500-05 |
1417074 | Konformitätsbescheinigung | 09/04/2025 | 3500-05 |
1305150 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3500-05 |
1282075 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3500-05 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwendbar.