Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen
GREENER_CHOICE
Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3663-0100
17.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10140091
  • 21.85 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylindern mit PMP-Graduierungen erfüllen Sie die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM Klasse B, E1272 und CFR21, Teil 177.1520. Alle Größen haben einen großen Ausguss und eingearbeitete Graduierungen, die nicht abnutzen, sowie einen großen blauen Standfuß, der Kippen verhindert. Diese Zylinder aus Polymethylpenten können chemisch sterilisiert werden und eignen sich für Lebensmittel und Getränke.
Eigenschaften:
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert—eindeutige Füllhöhe
  • Breiter blauer, achteckiger Standfuß aus Polypropylen verhindert Kippen
  • Permanente siebbedruckte Graduierungen gewährleisten ein einfaches Ablesen
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
  • Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
  • Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Durchsichtig
Bestellinformationen:
  • Einzeln verpackt
  • Bei den Größen 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 ml verlaufen die Graduierungen von der Vorder- bis zur Rückseite
  • Die Größen 2000 und 4000 ml verfügen über Standard-Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
±1 ml
Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706
1,52 in.
38,6 mm
Autoklavierbar
145 °C
26,4 mm
293 °F
9,88 in.
Messzylinder
PMP (Polymethylpenten)
Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 100 ml
Beinhalten/Ausgießen
3 ml bis 100 ml in Schritten von 1 ml
1 ml
± 1.00 ml
Rund
1,04 in.
Hexagonal
251,1 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425572 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/04/2025 Catalog Number3663-0100
Chargennummer1419389 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/02/2025 Catalog Number3663-0100
Chargennummer1300358 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3663-0100
Chargennummer1308456 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3663-0100
Chargennummer1418338 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number3663-0100
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen > Graduierte Polymethylpenten-Messzylinder, 100 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.