Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Messbecher in niedriger Form sind für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 1203-4000
48.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nicht für Heizplatten geeignet.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C. Diese Polymethylpenten-Becher besitzen die Durchsichtigkeit von Glas, eine hervorragende chemische Beständigkeit und Hitzebeständigkeit. Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen im Siebdruckverfahren.
- Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Mit Rippen für einfaches Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert/transparent
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Spezifikation
Klar | |
4000 ml | |
500 bis 4000 ml | |
1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
500 ml bis 4000 ml in Schritten von 250 ml |
Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 4.000 ml | |
PMP (Polymethylpenten) | |
250 mL | |
Becher | |
Wiederverwendbar | |
ISO/DIN 7056 | |
Griffin niedrige Form |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7393836010 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2022 | 1203-4000 |
7384801010 | Konformitätsbescheinigung | 10/06/2022 | 1203-4000 |
7365088010 | Konformitätsbescheinigung | 21/09/2021 | 1203-4000 |
7351850010 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2021 | 1203-4000 |
7324345010 | Konformitätsbescheinigung | 29/10/2020 | 1203-4000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.