Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C. Diese Polymethylpenten-Becher besitzen die Durchsichtigkeit von Glas, eine hervorragende chemische Beständigkeit und Hitzebeständigkeit. Alle Größen besitzen leicht ablesbare Graduierungen im Siebdruckverfahren.
- Transparentes PMP-Material für klare Sicht auf den Becherinhalt
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Mit Rippen für einfaches Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert/transparent
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Klar |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Graduierungsbereich | 25 bis 250 ml |
Schritten | 25 mL |
Menge | 6 Stück/Packung; 24 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7395987010 | Konformitätsbescheinigung | 05/10/2022 | 1203-0250 |
7387935010 | Konformitätsbescheinigung | 20/08/2022 | 1203-0250 |
7370917010 | Konformitätsbescheinigung | 12/10/2021 | 1203-0250 |
7359253010 | Konformitätsbescheinigung | 13/08/2021 | 1203-0250 |
7370012010 | Konformitätsbescheinigung | 02/08/2021 | 1203-0250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.