Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest.
Marke:  Thermo Scientific™ 3665-0010
4.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10323341
  • 4.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Mit den großzügigen Ausgießöffnungen an Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Graduierten Flaschen lassen sich Flüssigkeiten problemlos dispensieren. Diese klaren Zylinder aus Polymethylpenten weisen eine gute chemische und stoßfeste Beständigkeit auf und verfügen über gut ablesbare Graduierungen, die nicht abgerieben werden.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig, bruchsicher und nicht benetzbar
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert und ermöglicht dadurch genaue Messungen.
  • Gute Temperaturbeständigkeit bis +135 °C (275 °F)
  • Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Haltbarkeit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Graduierter Messzylinder Economy PMP 10 ml
24
0,53 in.
0.2 ml
22,1 mm
Labore
Rund
97,8 mm
Polymethylpenten
1
für Inhalt
13,5 mm
Rund
0,87 in.
Durchsichtig
3,85 in.
Messzylinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP > 10 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.