Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest.
Marke: Thermo Scientific™ 3665-0100
9.58 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den großzügigen Ausgießöffnungen an Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Economy Graduierten Flaschen lassen sich Flüssigkeiten problemlos dispensieren. Diese klaren Zylinder aus Polymethylpenten weisen eine gute chemische und stoßfeste Beständigkeit auf und verfügen über gut ablesbare Graduierungen, die nicht abgerieben werden.
Eigenschaften:- Durchsichtig, bruchsicher und nicht benetzbar
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert und ermöglicht dadurch genaue Messungen.
- Gute Temperaturbeständigkeit bis +135 °C (275 °F)
- Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Haltbarkeit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen.
Spezifikation
100 ml | |
Messzylinder Economy PMP 100 ml | |
für Inhalt | |
28,2 mm | |
Rund | |
1,55 in. | |
Rund | |
228,6 mm |
PMP (Polymethylpenten) | |
12 | |
1,11 in. | |
1 ml | |
39,4 mm | |
Labore | |
9 in. | |
Messzylinder |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1336627 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3665-0100 |
1312401 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3665-0100 |
1304823 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3665-0100 |
1300931 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3665-0100 |
1303475 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3665-0100 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.