Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Becher mit Henkel, PFA
Thermo Scientific Nalgene Becher mit Henkel aus PFA verfügen über eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit und können wiederholt für hochreine Anwendungen eingesetzt werden.
Marke: Thermo Scientific™ DS1511-3000
517.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nicht für Heizplatten geeignet.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Becher mit Henkel aus PFA verfügen über eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit und können wiederholt für hochreine Anwendungen eingesetzt werden.
(Wieder)Verwendung mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Kohlenwasserstoffen und Ketonen möglich.
- Widersteht extremen Temperaturen von -270 bis +250 °C
- Robust und durchscheinend zum einfachen und durchgängigen Beobachten des Flüssigkeitsstandes
- Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
- Durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen starke Oxidationsmittel, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Ketone sind diese Becher für zahlreiche hochreine Anwendungen geeignet
- Eingearbeiteter rechteckiger Griff ermöglicht einfaches, sicheres Handhaben und Ausgießen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Naturfarben, durchscheinend | |
3000 mL | |
Becher | |
Wiederverwendbar | |
Gegossene Doppelskala |
Becher mit Griff PFA 300 ml | |
PFA | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Behandelt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1298882 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS1511-3000 |
1408852 | Konformitätsbescheinigung | 28/06/2024 | DS1511-3000 |
1396538 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2023 | DS1511-3000 |
1391938 | Konformitätsbescheinigung | 01/09/2023 | DS1511-3000 |
1383704 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2023 | DS1511-3000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.