Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562225
500 ml, 38 bis 430 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Nalgene Rechteckige PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen und haltbaren Flaschen sind für den Einsatz in Abfüllanlagen konzipiert.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese dickwandigen und langlebigen Flaschen sind zur Verwendung in Abfüllanlagen vorgesehen. Die passenden Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Steril
    10-6
    SAL-Wert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Verschlüsse separat lieferbar
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Medienflaschen ohne Verschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fülllinien
Material PETG
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 20
Sterilität Steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 177 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,97 in.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt >