Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
Die sterile Probennahme, Lagerung und der Versand von Reagenzien sind mit diesen klaren PETG-Flaschen mit auslaufsicheren HDPE-Verschlüssen mit weißer Einlage möglich.
728.00 CHF - 803.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 11 mm |
---|---|
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 100 |
Anzahl pro Packung | 20 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10672083
![]() |
Thermo Scientific™
|
5 ml |
728.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10704043
![]() |
Thermo Scientific™
2035-0010 |
10 ml |
768.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10682083
![]() |
Thermo Scientific™
2035-0020 |
20 ml |
803.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss ermöglichen das sterile Entnehmen, Lagern und Transportieren von Reagenzien und Pufferlösungen. Diese Flaschen bestehen aus pyrogenfreiem und nicht zytotoxischem Polyethylenterephthalat-Copolymer und haben einen weißen Verschluss aus HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte) mit Einlage.
Merkmale:- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- PETG-Flasche mit weißem Verschluss aus Polyethylen mit hoher Dichte mit Einlage (Verschlussgröße 20-415)
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Diagnostikflaschen werden mit aufgesetztem Verschluss eingeschweißt auf einem Tablar geliefert.
Spezifikation
11 mm | |
100 | |
Steril | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Eng |
PETG | |
20 | |
20 – 415 mm | |
Ja | |
Diagnostik-Flasche |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.