Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Kann verwendet werden mit: Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Durchsichtig
Marke: Thermo Scientific™ 383415-16
516.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
- Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt
- Zertifizierte Reinheit, validiert nach USP 788
- Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen
- < 0,5 EU/ml Endotoxin
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
5 l | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
48 mm | |
299 mm | |
21,375 in. | |
6/Karton | |
Biotainer | |
14,75 in. | |
6 Bottles |
169,07 fl. oz. | |
USP 788 | |
LDPE | |
48 mm | |
166 mm | |
Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product | |
Polyethylen-Griff | |
PETG | |
Je 1 | |
Steril | |
USP <788> (Low particulate) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1430188 | Konformitätsbescheinigung | 26/06/2025 | 383415-16 |
1420226 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 383415-16 |
1420226 | Verarbeitungszertifikat | 12/03/2025 | 383415-16 |
1311230 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 383415-16 |
1285002 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 383415-16 |