Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat
Führen Sie Zelltrennungen mit Hilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden durch
52.00 CHF - 71.00 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Anzahl pro Karton | 100 |
Anzahl pro Packung | 10 |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Benachrichtigungen:
Falls nicht anders angegeben, müssen alle Zentrifugenröhrchen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10098690
![]() |
Thermo Scientific™
3105-0015 |
15 ml | 120,1 mm | 17 mm |
52.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10070701
![]() |
Thermo Scientific™
3105-0050 |
50 ml | 134,1 mm | 28,7 mm |
71.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Offene Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
Vielseitige Polycarbonat-Röhrchen eignen sich für den Einsatz in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen.
- Konischer Boden
- Hervorragend für Trennung von Zellen geeignet
- Für den Einsatz bis 6.000 × g
- Permanente Graduierungen
- Autoklavierbar
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Polycarbonat | |
10 | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
Permanent | |
6000 xG |
100 | |
Unsteril | |
Konisch | |
Nein | |
Zentrifugenröhrchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.