Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; braunes HDPE, Großpackung Artikelnummer.: 10059062
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; braunes HDPE, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10059062
15 ml, 20mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8mL
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20mm
Artikelnummer. 10059062
Marke: Thermo Scientific™ 3120049050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene braune Diagnostikflaschen aus HDPE mit braunen Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Thermo Scientific™ Nalgene braune Diagnostikflaschen aus HDPE mit braunen Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Braune Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller lichtempfindlicher Reagenzien.
  • Unsteril
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. Karton à 2.000 Stück.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Opaque Amber
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 20mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,28 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; braunes HDPE, Großpackung >