Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Marke:  Thermo Scientific™ 3138-0030
220.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10402121
  • 237.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Beschreibung
Beschreibung
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen, die mit Dichtkappen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Eigenschaften:
  • Beständig gegen Temperaturen von -135 C bis +135 C (-211 F bis +275 F)
  • Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Inklusive PP-Dichtungsverschlüsse mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei > 10.000 x g oder von Gefahrenstoffen
  • Autoklavierbar; durchsichtig
Bestellinformationen:
Dichtungsverschlüsse für die Größen 30 und 50 ml auch gesondert erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen, roter Gummi
Polycarbonat
10
Autoklavierbar
102,6 mm
Schraube
25,8 mm
Zentrifugenröhrchen
30 mL
50
Unsteril
Rund
Rund
Nein
Nein
50.000 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1410617 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/08/2024 Catalog Number3138-0030
Chargennummer1384395 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/05/2023 Catalog Number3138-0030
Chargennummer1376008 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog Number3138-0030
Chargennummer1310839 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/02/2021 Catalog Number3138-0030
Chargennummer1272552 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2020 Catalog Number3138-0030
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss > Mit Dichtkappen; Fassungsvermögen:Gehäuse 30mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.