Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Marke: Thermo Scientific™ 3138-0016
167.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Die Röhrchen müssen zu mindestens 80 % gefüllt sein, um eine ordnungsgemäße Leistung zu erzielen.
Beschreibung
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen, die mit Dichtkappen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Eigenschaften:- Beständig gegen Temperaturen von -135 C bis +135 C (-211 F bis +275 F)
- Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
- Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- Inklusive PP-Dichtungsverschlüsse mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei > 10.000 x g oder von Gefahrenstoffen
- Autoklavierbar; durchsichtig
Bestellinformationen:
Dichtungsverschlüsse für die Größen 30 und 50 ml auch gesondert erhältlich.
Spezifikation
Polypropylen, roter Gummi | |
Polycarbonat | |
10 | |
Autoklavierbar | |
107,2 mm | |
Schraube | |
18,2 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
16 mL | |
50 | |
Unsteril | |
Rund | |
Rund | |
Nein | |
Nein | |
50.000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1410916 | Konformitätsbescheinigung | 23/08/2024 | 3138-0016 |
1384397 | Konformitätsbescheinigung | 31/05/2023 | 3138-0016 |
1378460 | Konformitätsbescheinigung | 18/01/2023 | 3138-0016 |
1376125 | Konformitätsbescheinigung | 18/01/2023 | 3138-0016 |
1223265 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2018 | 3138-0016 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.