Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen
Zentrifugieren Sie aggressive Chemikalien mit diesen Röhrchen, die sich für Chloroform- und Phenolextraktionen in Kühlzentrifugen bei bis zu 50.000 x g eignen.
Marke: Thermo Scientific™ 3114-0010
57.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Hinweis: Müssen für die Zentrifugation zu 100 % gefüllt sein.
Beschreibung
Zentrifugieren Sie aggressive Chemikalien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen, die sich besonders für Chloroform- und Phenolextraktionen in Kühlzentrifugen bei bis zu 50.000 x g eignen.
Eigenschaften:
- Teflon™ FEP, Tefzel™ ETFE Schraubverschluss
- Beständig gegen Temperaturen von -100 C bis +150 C (-148 F bis +302 F)
- Auslaufsichere† Tefzel ETFE-Verschlüsse verhindern bei normaler Verwendung Materialverlust bei den meisten Drehzahlen < 10.000 × g
- Dichtungsverschlüsse sind für die Größen 30 ml und 50 ml erhältlich, um eine auslaufsichere Funktion zu gewährleisten; besonders bei hohen Drehzahlen > 10.000 × g oder bei der Zentrifugation gefährlicher Stoffe
- Autoklavierbar/für biologisch gefährliche Stoffe/auslaufsicher†/PTFE FEP
Bestellinformationen:
Optional sind Dichtungsverschlüsse erhältlich. DS3131-0020 (für 30 ml-Röhrchen) und DS3131-0024 (für 50 ml-Röhrchen). Kat.- 3114-0050 hat ein Volumen bis zum Rand von nur 42 ml, ist aber so konzipiert, dass er in den Standardrotor passt.
Im Lieferumfang enthalten:
Tefzel ETFE-Schraubverschlüsse. Zusätzliche Dichtungsverschlüsse gesondert erhältlich (DS3131-Serie).
Spezifikation
ETFE | |
FEP | |
2 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Nein | |
Nein | |
50.000 x g |
10 ml | |
10 | |
Unsteril | |
Rund | |
Schraube | |
16 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1298644 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3114-0010 |
1411797 | Konformitätsbescheinigung | 23/08/2024 | 3114-0010 |
1405395 | Konformitätsbescheinigung | 14/06/2024 | 3114-0010 |
1394162 | Konformitätsbescheinigung | 14/10/2023 | 3114-0010 |
1392175 | Konformitätsbescheinigung | 22/09/2023 | 3114-0010 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.