Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; naturfarbenes PPCO, Großpackung Artikelnummer.: 10068872
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; naturfarbenes PPCO, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10068872
8 ml, 20–415 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Halsausführung:
13 – 415 mm
20–415 mm
Artikelnummer. 10068872
Marke: Thermo Scientific™ 3120069025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entnehmen, lagern und versenden Sie kleine Volumina wertvoller Reagenzien in diesen autoklavierbaren Flaschen, die bei Testkits und zahlreichen Anwendungen mit kleinem Volumen benutzt werden können.
Thermo Scientific™ Nalgene PPCO Diagnostikflaschen mit Polypropylen-Verschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Diagnostikflaschen können zur Probelagerung und zum Versand kleinvolumiger wertvoller Reagenzien eingesetzt werden.
Merkmale:
  • Nicht steril
  • Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. Karton à 2.000 Stück.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.25 oz., 8mL
Kapazität (metrisch) 8 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 Unzen
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material PPCO
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 20–415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 Zoll
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424830 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number312006-9025
Chargennummer1377050 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number312006-9025
Chargennummer1388051 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number312006-9025
Chargennummer1409265 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/07/2024 Catalog Number312006-9025
Chargennummer1397495 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2023 Catalog Number312006-9025
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; naturfarbenes PPCO, Großpackung >