Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Großpackung Artikelnummer.: 10364673
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10364673
15 ml, 20 bis 415 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 mL
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20 bis 415 mm
Artikelnummer. 10364673
Marke: Thermo Scientific™ 3120029050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Probenentnahme, Lagerung und zum Versand von kleinen Mengen an wertvollen Reagenzien. Diese lecksicheren Flaschen mit Polypropylenverschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Zur Probenahme, Lagerung und zum Versand kleiner Mengen wertvoller Reagenzien. Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen mit Schraubverschlüssen werden in Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt. Naturfarbenes durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte ist langlebig und die gleichmäßigen Wände sind splitter- und durchstoßfest.
  • Unsteril
  • Naturfarbenes, durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte
  • Naturfarbener Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. 2.000/Karton. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 20 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Diagnostikflasche
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,3 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420514 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2025 Catalog Number312002-9050
Chargennummer1418246 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number312002-9050
Chargennummer1401661 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number312002-9050
Chargennummer1375192 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number312002-9050
Chargennummer1417779 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/11/2024 Catalog Number312002-9050
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene HDPE-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Großpackung >