Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar Artikelnummer.: 10190291
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10190291
125 ml, 24 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38 – 430 mm
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Artikelnummer. 10190291
Marke: Thermo Scientific™ 20060004
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch.
Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Diese Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind durchscheinend und bieten so gute Klarheit zum Beobachten des Inhaltes.
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten† führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
  • Autoklavierbar
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Autoklavierbare Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 101 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,97 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1409550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/07/2024 Catalog Number*2006-0004NR,2006-0004
Chargennummer1404161 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2024 Catalog Number*2006-0004NR,2006-0004
Chargennummer1402007 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog Number*2006-0004NR,2006-0004
Chargennummer1399887 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/05/2024 Catalog Number*2006-0004NR,2006-0004
Chargennummer1399057 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog Number*2006-0004NR,2006-0004
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar >