Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt Artikelnummer.: 10304103
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10304103
30 ml, 20 bis 415 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Artikelnummer. 10304103
Marke: Thermo Scientific™ 3420890001
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen sterilen Verpackungsflaschen, die in kontrollierter Umgebung hergestellt werden und chemische Beständigkeit aufweisen, minimieren Sie biologische und Partikelkontaminationen.
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus HDPE mit Verschluss minimieren Sie die biologische und Partikelkontaminationen. Diese haltbaren Enghalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte zum einfachen Ausgießen werden in einer kontrollierten Umgebung hergestellt, verfügen über ausgezeichnete chemische Beständigkeit und haben einen Sterilitätsgrad von 10-6 SAL.
Eigenschaften:
  • In kontrollierter Umgebung hergestellt 
  • Naturfarbene Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit weißem Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • RNAse-, DNAse-, hDNA- und pyrogenfrei
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen werden mit eingesetztem Verschluss in eingeschweißten Tabletts geliefert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Material HDPE
Anzahl pro Karton 864
Anzahl pro Packung 54
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 mm
Vorsterilisiert Ja
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert: Steril (SAL 10-6), RNAse-, DNAse-, hDNA- und Pyrogen-frei. Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Enghals-Verpackungsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1263961 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number342089-0001
Chargennummer1422658 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number342089-0001
Chargennummer1422658 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog Number342089-0001
Chargennummer1303113 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number342089-0001
Chargennummer1376911 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number342089-0001
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt >